AP183C
Goat Anti-Rat IgG Antibody, Cy3 conjugate, Species Adsorbed
1.4 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
CY3 conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
1.4 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Egyediség
Monospecific on IEP against whole Mouse Serum.
FLOUROPHORE/PROTEIN RATIO:
A552/A280 = 2.5
Immunogén
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3