Fontos dokumentumok
AP1179
Sigma-Aldrich
Anti-TLR4 Mouse mAb (1H7)
liquid, clone 1H7, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Toll-like Receptor 4
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1H7, monoclonal
form
liquid
nem tartalmaz
preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TLR4(7099)
Általános leírás
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the TLR4 protein.
Recognizes the TLR4 protein.
This Anti-TLR4 Mouse mAb (1H7) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of TLR4.
Immunogen
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 214-292 human TLR4, expressed as a GST fusion protein
Alkalmazás
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Figyelmeztetés
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Fizikai forma
In PBS, pH 7.2.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Dokumentumtár megtekintése
Po-Chih Lai et al.
Life (Basel, Switzerland), 13(5) (2023-05-27)
Fibromyalgia (FM) is characterized by complex pain symptoms lacking impersonal considerations in diagnosis and treatment evaluation, which often happens in women. Chronic and persistent widespread pain is the key symptom disturbing patients with FM, leading to depression, obesity, and sleep