Merck
ALIGNED05
Millipore
Millipore Alignment Guide for Vacuum Filtration
47 mm, 5/PK
Méret kiválasztása
5 EA
32 400,00 Ft
32 400,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 25.részletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 EA
32 400,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
32 400,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 25.részletek
Anyagok
silicone
technika/technikák
vacuum filtration: suitable
Átmérő
58 mm
alkalmazás(ok)
filtration
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Millipore Glass Vacuum Filtration Accessory Product
Alignment Guide, 47 mm, 5/PK
These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
This item is an accessory part for the Millipore 47 mm Classic Glass Filter Holder Kits and Millipore 47 mm All-Glass Filter Holder Kits.
Alkalmazás
47 mm, 5/PK