AB5620
Anti-Neurogranin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-RC3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
chicken, zebrafish, human, bovine, mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NRGN(4900)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry: >1:1,000 on 4% paraformaldehyde / PBS fixed or 3% Paraformaldehyde / 0.1% Gluteraldehyde / PBS fixed tissue sections.
Immunocytochemistry: >1:1,000.
Immunoprecipitation: >1:100
ELISA: >1:2,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2