TRD3D0057
P-LENE 4 polypropylene 3D printing filament
black hole, diam. 1.75 mm
About This Item
Javasolt termékek
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Átmérő
1.75 mm
súly
750 geach
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
Általános leírás
- Pure PolyPropylene, keeps up to 95% of the characteristics of an injection molded part.
- Very high mechanical strength and toughness, wear proof and resistant to chemicals.
- Developed specifically for 3d printing: easy to use and an odourless composition.
Material Properties
- Density: 0.9 g/cm3
- H.D.T: 62 °C
- Vicat softening temperature: 107 °C
- Melting point: 132 °C
Alkalmazás
- Extruder (nozzle) temperature: 245 +/-10 °C
- Bed temperature: 100 +/-10 °C
- Print speed: 60 - 80 mm/s
- Fan: 50-100 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: LENEPATE
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)