ABN426
Anti-phospho-Neurogranin (Ser36)/Neuromodulin (Ser41) Antibody
serum, from rabbit
Szinonimák:
Protein kinase C substrate 7.5 kDa protein RC3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer36)
Géninformáció
mouse ... Nrgn(64011)
rat ... Nrgn(64356)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected phospho-Neurogranin (Ser36) / Neuromodulin (Ser41) in 10 µg of Mouse brain tissue lysate treate with magnisium (lane1) or PKC (lane2)
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1