ABT94
Anti-Adam17 Antibody
serum, from rabbit
Szinonimák:
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17, ADAM 17, TNF-alpha convertase, TNF-alpha-converting enzyme, CD156b
About This Item
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ADAM17(6868)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
ECM Proteins
Western Blotting Analysis: A representative lot detected pro-form and the truncated, mature form of Adam17 in COS cell lysates (Schlondorff, J., et al. (2000) Biochem J. 1(347):131-138.).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Adam17 in COS-7 cell lysates (Zheng, Y., et al. (2002). J Biol Chem. 277(45):42463-42470.).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the Pro-form and the truncated. mature form of Adam17 in COS-7 cell lysates (Le Gall, S. M., et al. (2010). J Cell Sci. 123(22):3913-3922.).
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Adam17 in 10 µg of A431 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
A431 cell lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1