ABE558
Anti-Ku70 Protein Antibody
from rabbit
Szinonimák:
X-ray repair cross-complementing protein 6, 5′-deoxyribose-5-phosphate lyase Ku70, 5′-dRP lyase Ku70, 70 kDa subunit of Ku antigen, ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 1, ATP-dependent DNA helicase II 70 kDa subunit, CTC box-binding factor 75 kDa subuni
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... XRCC6(2547)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Ku70 Protein in human prostate carcinoma cells and human testis tissue.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ku70 Protein in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1