ABC85
Anti-ANGPTL2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Angiopoietin-related protein 2, Angiopoietin-like protein 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ANGPTL2(23452)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected ANGPTL2 in 10 µg of transfected HEK293 with ANGPTL2.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1