AB9746
Anti-14-3-3 ζ Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, bovine, rabbit, human, rat, chicken, sheep
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... YWHAZ(7534)
Általános leírás
The 14-3-3 zeta antibody is one of a panel of antibodies that were generated against 14-3-3 isoforms and have demonstrated their potential for use as an ELISA-based diagnostic tool. These antibodies will allow the research to investigate the role of this protein in key cellular processes and neurological disorders such as Creutzfeldt-Jakob, Alzheimer′s and Parkinson′s Disease.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry: 1:200-1:400 on mouse brain tissue which was treated by hydrated autoclaving at 121°C for 15 minutes prior to immunolabeling. Endogenous peroxidase was blocked with hydrogen peroxide in methanol and non-specific labeling with normal goat serum at 1:20 for 5 minutes.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1