AB9433-I
Anti-GLP1R Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
GLP-1R, GLP-1 Receptor, GLP1-R, GLP1R,GLP-1-R
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GLP1R(2740)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Metabolism
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Lipid Signaling
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: 2 ug/ml this antibody showed cytoplasmic staining of subsets of endocrine cells in islets of Langerhans in human pancreas.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1