Fontos dokumentumok
SAB5700856
Sigma-Aldrich
Anti-GLP1R antibody produced in rabbit
Szinonimák:
GLP-1, GLP-1-R, GLP-1R, GLP1R
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
53
faj reaktivitás
mouse, rat
koncentráció
3.54 mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GLP1R(2740)
Általános leírás
This gene encodes a 7-transmembrane protein that functions as a receptor for glucagon-like peptide 1 (GLP-1) hormone, which stimulates glucose-induced insulin secretion. This receptor, which functions at the cell surface, becomes internalized in response to GLP-1 and GLP-1 analogs, and it plays an important role in the signaling cascades leading to insulin secretion. It also displays neuroprotective effects in animal models. Polymorphisms in this gene are associated with diabetes. The protein is an important drug target for the treatment of type 2 diabetes and stroke. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 22-116 of human GLP1R (NP_002053.3).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1