AB9342
Anti-CNPase Antibody
Chemicon®, from chicken
Szinonimák:
Anti-CNP1, Anti-HLD20
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CNP(1267)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry: 1:1000 using 2% paraformaldehyde fixed cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2