AB1253
Anti-Cytochrome P450 Enzyme CYP3A1 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Cyp3A23-3A1(25642)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Immunohistochemistry on formaldehyde treated sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1