AABP02500
MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
Szinonimák:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 µm pore size
About This Item
Javasolt termékek
material
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Minőségi szint
leírás
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore™
Millipore
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
25 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
4%
szín
black
Mátrix
MF-Millipore™
pórusméret
0.8 μm pore size
82 % porosity
buborékpont
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- to place retina samples before immunofluorescence staining
- in microelectrode array stimulation and recording
- in patch-clamp recording studies
Tulajdonságok és előnyök
- Applicable for biological and environmental monitoring.
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3