Fontos dokumentumok
9480-OP
Millipore
Polysorbate 20
OmniPur®
Szinonimák:
TWEEN® 20, Polyoxyethylene Sorbitan Monolaurate, TWEEN 20, Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.28
product name
OmniPur®Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate,
form
viscous liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
~1228
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
lightdark yellow
törésmutató
n20/D 1.468 (lit.)
sűrűség
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
kiszállítva
ambient
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Non-ionic detergent suited for solubilization of membrane proteins, enzymology, analytical, and diagnostic work, as well as chromatography and electrophoresis. Molecular Biology Grade.
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Hydroxyl number: 96-108
Residue after ignition: ≤0.25%
Moisture (H2O): ≤3.0%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Alkalmazás
Non-ionic detergent
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup