Fontos dokumentumok
8.41019
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzoic acid
for synthesis
Szinonimák:
4-Vinylbenzoic acid, Styrene-4-carboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
214-053-4
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (acidimetric)
Forma
powder
sűrűség
1.30 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3