Fontos dokumentumok
81070N
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Manufacturing Grade, 30% Solution
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for IgG, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Blood banking: suitable
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41141801
NACRES:
NA.47
Terméknév
Probumin® Bovine Serum Albumin Manufacturing Grade, 30% Solution, pack of 50 mL
leírás
0.1% sodium azide as preservtive
Contains sodium azide less than 0.1 g/dL
Minőségi szint
Teszt
29-31 g/dL protein basis (biuret)
Forma
solution
eltarthatósági idő
36 mo.
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
kiszerelés
pack of 50 mL
gyártó/kereskedő neve
Probumin®
eredet
USA origin
koncentráció
29-31 g/dL protein (Biuret)
technika/technikák
blood typing: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Immunohematology)
(Serology)
szennyeződések
Tested for IgG
pH
7.2-7.4
idegen aktivitás
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Jogi információk
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.