Fontos dokumentumok
8.01610
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Szinonimák:
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane, 1,4-Cyclohexylenedimethanol, 1,4-Dimethylolcyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H16O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-268-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.24 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
330 °C (DIN 51794)
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.2 (20 °C, 250 g/L in H2O)
bp
286 °C/1013 hPa
mp
34.6 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 160 °C (DIN 51758)
sűrűség
1.04 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCC1CCC(CC1)CO
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h7-10H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
321.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
161 °C - closed cup