Fontos dokumentumok
69740
Sigma-Aldrich
pET-21a(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-21a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
Szinonimák:
cloning vector, expression vector, vector
About This Item
UNSPSC kód:
41106610
NACRES:
NA.51
Minőségi szint
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1