69449
BL21 Competent Cells - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Szinonimák:
BL21 cell line, Novagen competent cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
BL21 Competent Cells - Novagen, BL21 host strain is the most widely used host background and has the advantage of being deficient in both lon and ompT proteases.
biológiai forrás
Escherichia coli
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
növekedési mód
adherent or suspension
morfológia
rod shaped
technika/technikák
microbiological culture: suitable
sejttranszformáció
transformation efficiency: >2×107 cfu/μg
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Related Categories
Általános leírás
Komponensek
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlBL21 Competent Cells
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC Medium
•10 µl10 µlTest Plasmid
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
159, 283–287.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2