Fontos dokumentumok
5.55364
Millipore
DiluCult Dispensing Tubing
DiluCult & DiluCult 2 accessory
Szinonimák:
Dispensing Hose
About This Item
UNSPSC kód:
41122409
NACRES:
NA.84
gyártó/kereskedő neve
DiluCult
alkalmazás(ok)
food and beverages
sample preparation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
DiluCult & DiluCult 2
Jogi információk
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
DiluCult™ gravimetric dilutors automate food sample dilution, enhancing workflow efficiency in sample preparation.