Merck
5.55362
DiluCult Booster Pump
DiluCult, DiluCult 2, Accessory for faster and efficient functioning of the dilutors
Szinonimák:
Support pump
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41122409
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
DiluCult
alkalmazás(ok)
food and beverages
sample preparation
kompatibilitás
DiluCult 2
DiluCult
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Accurate microbiology results are highly reliant upon the quality of your sample preparation. Streamline your sample enrichment with our DILUCULT gravimetric dilutors. These automated gravimetric dilutor instruments have two integrated pumps and are designed to facilitate work in a microbiological safety cabinet. The booster pump enables 2X faster flowrate for faster and efficient functioning of the dilutors.
Jogi információk
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
DiluCult™ gravimetric dilutors automate food sample dilution, enhancing workflow efficiency in sample preparation.