Fontos dokumentumok
554716
Sigma-Aldrich
REV-ERBα Agonist, GSK4112
The REV-ERBα Agonist, GSK4112 controls the biological activity of REV-ERBα. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Szinonimák:
REV-ERBα Agonist, GSK4112, GSK4112
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H21ClN2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
396.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
dark beige
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[s]1c(ccc1CN(Cc2ccc(cc2)Cl)CC(=O)OC(C)(C)C)[N+](=O)[O-]
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYSLOKHVFKLWOU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A selective, cell-permeable ligand (EC50 = 250 nM) that acts as a REV-ERBα agonist using a FRET assay. It enhances the recruitment of NCoR peptide to REV-ERBα by up to 70%, and displays no activity towards LRH1, SF1, FXR or ROR, and LXR. Furthermore, it inhibits the promoter activity of Pai1, a known target for REV-ERBα by 30%. This ligand exhibits acute suppression of Bmal1 transcription, and is capable of resetting the molecular rhythm of REV-ERBα-mediated PER2 expression in both Rat-1 lung fibroblasts and on ectopic lung tissues in Luciferase reporter assays. In addition, it is shown to repress the expression of gluconeogenic genes in liver cells and reduce glucose output in primary hepatocytes.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Grant, D., et al. 2010, ACS Chem. Biol.5, 925.
Meng, Q., et al. 2008. Journ. Cell. Sci121, 3629.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2