Fontos dokumentumok
551826
Sigma-Aldrich
QUIN 2, Tetrapotassium Salt
Binding of Ca2+ leads to a major shift in UV absorption spectrum and a twenty-fold enhancement in fluorescence quantum yield.
Szinonimák:
QUIN 2, Tetrapotassium Salt, 2-{[2- bis(Carboxymethyl)amino-5-methylphenoxy]methyl}-6-methoxy-8- bis(carboxymethyl)aminoquinoline, 4K, 2-{[2-bis(Carboxymethyl)amino-5-methylphenoxy]methyl}-6-methoxy-8-bis(carboxymethyl)aminoquinoline, 4K
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H23N3O10 · 4K
CAS-szám:
Molekulatömeg:
693.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.25
Teszt:
≥95% (HPLC)
Forma:
solid
oldhatóság:
water: 10 mg/mL
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
water: 10 mg/mL
fluoreszcencia
λex 332 nm (high)
λex 354 nm (low)
λem 505 nm (high)
λem 510 nm (low)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].N(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])c1c(cc(cc1)C)OCc2nc3c(cc(cc3N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])OC)cc2
InChI
1S/C26H27N3O10.4K/c1-15-3-6-19(28(10-22(30)31)11-23(32)33)21(7-15)39-14-17-5-4-16-8-18(38-2)9-20(26(16)27-17)29(12-24(34)35)13-25(36)37;;;;/h3-9H,10-14H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37);;;;/q;4*+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGUNWDMROKIFJ-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Binding of Ca2+ leads to a major shift in UV absorption spectrum and a twenty-fold enhancement in fluorescence quantum yield. TPEN (Cat. No. 616394) can be used in conjunction with QUIN 2 to reduce heavy-metal quenching of QUIN 2 fluorescence in cells.
Binding of Ca2+ to QUIN 2 leads to a major shift in UV absorption spectrum and a twenty-fold enhancement in fluorescence quantum yield. TPEN (Cat. No. 616394) can be used in conjunction with QUIN 2 to reduce heavy-metal quenching of QUIN 2 fluorescence in cells. Spectral properties in the presence of low calcium concentrations (ex. 354 nm, em. 510 nm) differ from those during high calcium conditions (ex. 332 nm, em. 505 nm).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Calcium Probes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) under an inert gas, pH >10. Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Komada, H., et al. 1989. Cell Struct. Funct. 14, 141.
Vijayaraghavan, S. and Hoskins, D. 1989. Cell Calcium10, 241.
Arslan, P., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 2719.
Bryant, D.T. 1985. Biochem. J.226, 613.
Grynkiewicz, G., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 3440.
Ashley R.H., et al. 1984. Biochem. J.219, 149.
Tsien, R.Y., et al. 1982. J. Cell Biol.94, 325.
Tsien, R.Y. 1980. Biochemistry19, 2396.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3