5.08839
BIBR1532
≥98% (HPLC), solid, telomerase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Telomerase Inhibitor X, BIBR1532, BIBR 1532, BIBR-1532
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Telomerase Inhibitor X, BIBR1532,
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
93 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(c3c(cccc3)C(=O)O)C(=O)\C=C(/C)\c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C21H17NO3/c1-14(16-11-10-15-6-2-3-7-17(15)13-16)12-20(23)22-19-9-5-4-8-18(19)21(24)25/h2-13H,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b14-12+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGFQXGLPJUCTOI-WYMLVPIESA-N
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Teomerase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Pascolo, E., et al. 2002. J. Biol. Chem.277,15566.
Nakashima, M., et al. 2013. J. Biol. Chem.288, 33171.
WGK
WGK 3