5.06045
GPR55 Receptor Antagonist, CID16020046
Szinonimák:
GPR55 Receptor Antagonist, CID16020046, 4-[4-(3-Hydroxyphenyl)-3-(4-methylphenyl)-6-oxo-1H,4H-pyrrolo[3,4-c]pyrazol-5-yl]benzoic Acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
1 μM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(C=C1)C2=NNC3=C2C(N(C3=O)C4=CC=C(C=C4)C(=O)O)C5=CC(=CC=C5)O
InChI
1S/C25H19N3O4/c1-14-5-7-15(8-6-14)21-20-22(27-26-21)24(30)28(18-11-9-16(10-12-18)25(31)32)23(20)17-3-2-4-19(29)13-17/h2-13,23,29H,1H3,(H,26,27)(H,31,32)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
GPR55
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3