5.00498
HIF Inhibitor V
Szinonimák:
HIF Inhibitor V, Hypoxia-Inducible Factor Inhibitor V, ( E)-3-(3-(4-Adamantan-1-ylphenoxy)acrylamido)benzoic acid morpholinoethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 2