Merck
330280P
Avanti
Taurolithocholic acid-d4, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β;-cholanic acid-3α;-ol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H40D4NNaO5S
Molekulatömeg:
509.71
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.79
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1x1 mg (330280P-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O.[Na+]
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330280P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3