438190
Anti-LRP, Heavy Chain Mouse mAb (8G1)
liquid, clone 8G1, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8G1, monoclonal
Forma
liquid
nem tartalmaz
preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LRP1(4035)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Flow Cytometry (see comments)
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml)
Neutralization Studies (see comments)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Rebeck, W.G., et al. 2001. Mol. Brain Res.87, 238.
Strickland, D.K., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 17401.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1