382173
Histone Deacetylase Inhibitor VII, 106
The Histone Deacetylase Inhibitor VII, 106, also referenced under CAS 937039-45-7, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Szinonimák:
Histone Deacetylase Inhibitor VII, 106, N¹-(2-Aminophenyl)-N⁷- p-tolylheptanediamide, Pimelic Diphenylamide 106
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 2.5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C20H25N3O2/c1-15-11-13-16(14-12-15)22-19(24)9-3-2-4-10-20(25)23-18-8-6-5-7-17(18)21/h5-8,11-14H,2-4,9-10,21H2,1H3,(H,22,24)(H,23,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTKBRPXPNAKVEQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3