324716
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli, CAS 59793-96-3, catalyzes the hydrolysis of the unsubstituted Galβ1,3GalNAc core disaccharide attached to Ser or Thr.
Szinonimák:
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli, O-Glycopeptide endo-D-galactosyl-N-acetyl-α-galactosaminohydrolase, O-Glycosidase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
konjugátum
(O-linked)
form
liquid
specifikus aktivitás
≥1 units/mL
≥10 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
idegen aktivitás
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidase, proteases, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Iwase, H., and Hotta, K. 1993. Methods Mol. Biol. 14, 151.
Fan, J.Q., et al. 1990. Agric. Biol. Chem. 54, 233.
Umemoto, J., et al. 1978. Anal. Biochem. 91, 186.
Glasgow, L.R., et al. 1977. J. Biol. Chem. 252, 8615.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Cikkek
Learn about O-linked glycan strategies, O-glycosidase actions, how to remove sialic acid residues, β-Elimination, and O-glycan modifications.