Fontos dokumentumok
2221-60250
Millipore
NovaSeptum® Cell Culture Sampling Unit
Autoclavable Application; 250mL
About This Item
UNSPSC kód:
41104105
eCl@ss:
36101790
material
316L stainless steel cannula
platinum cured silicone septum (medical grade)
polyester body
polypropylene bag
silicone tubing
Minőségi szint
sterilitás
(Beta Irradiation (e-beam) minimum 25 kGy according to ISO 11137 TIR No. 27)
sterile
gyártó/kereskedő neve
NovaSeptum®
parameter
-20-125 °C max. temp.
tűméret
2.0 mm
térfogat
250 mL
szennyeződések
≤2.15 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
szerelvény
inlet septum unit (2 mm needle)
male Luer outlet
alkalmasság
suitable for sampling
Jogi információk
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany