Fontos dokumentumok
219478
Sigma-Aldrich
Cdk4 Inhibitor III
The Cdk4 Inhibitor III, also referenced under CAS 265312-55-8, controls the biological activity of Cdk4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
Cdk4 Inhibitor III, 5-(N-(4-Methylphenyl)amino)-2-methyl-4,7-dioxobenzothiazole, Ryuvidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12N2O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
284.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
black-purple
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1C)C(=O)C(=CC2=O)Nc3ccc(cc3)C
InChI
1S/C15H12N2O2S/c1-8-3-5-10(6-4-8)17-11-7-12(18)15-13(14(11)19)16-9(2)20-15/h3-7,17H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFPLHASLIOXVGS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable dioxobenzothiazole compound that acts a selective Cdk4 inhibitor (IC50 = 6.0 µM for Cdk4/D1 and >200 µM for Cdk2/A). Exhibit better cytotoxic potential against cancer cells (IC50 = 0.61, 1.08, 0.30, and 1.21 µg/ml against A 549, Col 1, HL-60, and HepG2 tumor cells, respectively) than Cisplatin (Cat. No. 232120).
A cell-permeable dioxobenzothiazole compound that acts a selective Cdk4 inhibitor (IC50 = 6.0 µM for Cdk4/D1 and >200 µM for Cdk2/A). Exhibit better cytotoxic potential against cancer cells (IC50 = 0.61, 1.08, 0.30, and 1.21 µg/ml against A 549, Col 1, HL-60, and HepG2 tumor cells, respectively) than Cisplatin (Cat. No. 232120).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
Cdk4
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 6.0 µM for Cdk4/D1 and >200 µM for Cdk2/A
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Ryu, C.K., et al. 2000. Bioorg. Med. Chem. Lett.10, 461.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3