Fontos dokumentumok
200488
Sigma-Aldrich
Bestatin Hydrochloride
InSolution, ≥98%, a metalloprotease inhibitor
Szinonimák:
InSolutionBestatin, Hydrochloride, [(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-Leu, HCl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H24N2O4 · xHCl
Molekulatömeg:
308.37 (free base basis)
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O.[xHCl]
Általános leírás
A metalloprotease inhibitor. Reversibly binds to cell surfaces and competitively inhibits surface aminopeptidases, notably aminopeptidase B and leucine aminopeptidase. Also acts as a potent aminopeptidase N inhibitor. Activates macrophages and T lymphocytes. Has anti-tumor properties. Effective at a concentration of 1-10 µM. The solid form of this compound (Cat. No. 200484) is also available.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Metalloproteases
Reversible: yes
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
Supplied as a 50 mM (10 mg/580 µL) solution of Bestatatin, HCl in H₂O.
Feloldás
Following initial, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Merck Index: 14, 9842.
Inoue, T., et al. 1994. J. Clin. Endocrinol. Metab.79, 171.
Taylor, A., et al. 1993. Biochemistry32, 784.
Ishida, J.I., et al. 1984. J. Chromatogr.305, 381.
Umezawa, H. 1982. Annu. Rev. Microbiol.36, 75.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2