382148
Histone Deacetylase Inhibitor II
The Histone Deacetylase Inhibitor II, also referenced under CAS 174664-65-4, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Szinonimák:
Histone Deacetylase Inhibitor II, CBHA, m-Carboxycinnamic Acid bis-Hydroxamide
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C10H10N2O4/c13-9(11-15)5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(14)12-16/h1-6,15-16H,(H,11,13)(H,12,14)/b5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYKBQNOPCSXWBL-SNAWJCMRSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
HDAC
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Coffey, D.C., et al. 2000. Pediatr. Oncol.35, 577.
Marks, P.A., et al. 2000. J. Natl. Cancer Inst.92, 1210.
Glick, R.D., et al. 1999. Cancer Res.59, 4392.
Richon, V.M., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 3003.
Richon, V.M., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 5705.
WGK
WGK 1