1.73502
Semi-microcells 50 mm
for use with SPECTROQUANT®
About This Item
Javasolt termékek
material
optical glass vial
technika/technikák
photometry: suitable
kompatibilitás
for use with SPECTROQUANT®
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
észlelési módszer
photometric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Protocols
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to fusion melting