1.70321
Gold ICP standard
traceable to SRM from NIST H(AuCl₄) in HCl 7% 1000 mg/l Au Certipur®
Szinonimák:
Gold Calibration Standard for ICP/AAS
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 200.8
termékcsalád
Certipur®
technika/technikák
ICP: suitable
sűrűség
1.033 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Related Categories
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Alkalmazás
- Trace metal analysis in biomedical research: Gold ICP standard is used in biomedical research to ensure accurate trace metal quantification, fundamental in studies like those assessing cellular uptake of nanoparticles using single-cell ICP-MS (Cassano et al., 2023).
- Quality control in clinical chemistry: The application of Gold ICP standard in clinical chemistry facilitates precise calibration and quality control, crucial for developing reliable clinical diagnostic tools and ensuring consistency across laboratories (Theodoropoulos et al., 2024).
- Enhancement of analytical standards: Utilizing Gold ICP standard enhances the accuracy of ICP-MS analysis in the chemical sciences, aiding significant advancements in signal amplification techniques for improved detection sensitivity (Ettedgui et al., 2024).
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Related Content
Az atomspektroszkópiai technikák, mint például az AAS, az AES, az ICP-OES és az ICP-MS azonosítják és számszerűsítik a minták elemi összetételét.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.