1.70313
Cobalt ICP standard
traceable to SRM from NIST Co(NO₃)₂ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Co Certipur®
Szinonimák:
Nota 1 A
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
termékcsalád
Certipur®
technika/technikák
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.014 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Alkalmazás
- Medical device monitoring: A method using ICP-MS was developed and validated for determining cobalt in patients with metal-on-metal prostheses, illustrating the importance of cobalt ICP standards in clinical surveillance and patient safety (Capiau et al., 2020).
- Pharmaceutical quality control: Cobalt ICP standards are essential for ensuring the purity and compliance of pharmaceutical products, as evidenced by their application in the quality control processes within the pharmaceutical industry (Knoop et al., 2020).
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Related Content
Az atomspektroszkópiai technikák, mint például az AAS, az AES, az ICP-OES és az ICP-MS azonosítják és számszerűsítik a minták elemi összetételét.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.