Fontos dokumentumok
1.67527
Supelco
Dip tube (PVDF) for nitric acid and sulfuric acid
pkg of 25 L (Combi-containers)
About This Item
UNSPSC kód:
41122409
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pkg of 25 L (Combi-containers)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Related Categories
Általános leírás
in 25L combi container