1.50627
Purospher®STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 4.6 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Szinonimák:
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART™ 100-4.6
About This Item
Javasolt termékek
product name
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 100 mm x 4.6 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Purospher®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
17% Carbon loading
parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
10 cm × 4.6 mm
külső felület
330 m2/g
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Analízis megjegyzés
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 80000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 3.0
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
Discover the Tanaka Test, a key protocol for evaluating the performance and selectivity of stationary phases in Reversed Phase HPLC separations.