Fontos dokumentumok
1.50605
Supelco
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Szinonimák:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART 250-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
LiChrospher®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
21.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
oszlop H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
350 m2/g
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
HPLC cartridge
Jogi információk
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany