Fontos dokumentumok
1.46765
Millipore
ReadyPlate 55 Slanetz&Bartley ISO 7899
for Enterococcus spp., suitable for filtration, diam. 55 mm, box of 20 plates
About This Item
UNSPSC kód:
41106217
NACRES:
NA.74
Ügynökség
ISO 7899
termékcsalád
ReadyPlate
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
box of 20 plates
Átmérő
55 mm
alkalmazás(ok)
filtration
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
Enterococcus spp.
Általános leírás
Application: Detection and enumeration of intestinal enterococci in water, Membrane filtration method
Packaging: 55 mm plate (20 plates per box)
Synonym: m-Enterococcus Agar acc. Slanetz and Bartley, Enterococcus Selective Agar
Jogi információk
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2