1.28204
Sodium acetate trihydrate
EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 262
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Acetic acid sodium salt trihydrate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® API
form
crystalline
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1