Fontos dokumentumok
1.18458
Supelco
Iron Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Szinonimák:
Iron Visual Test Kit Refills
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
Jellemzők
refill
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
iron
kompatibilitás
for use with MCOLORTEST®
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14759, 1.14438, and 1.14403 for the colometric evaluation of iron.
Jogi információk
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2