Fontos dokumentumok
1.14977
Supelco
Chlorine Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Szinonimák:
Chlorine Visual Test Kit Refills
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
Jellemzők
refill
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
chlorine
kompatibilitás
for use with MCOLORTEST®
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14976 and 1.14434 for the colometric evaluation of chlorine.
for 114976, 114434 MQuant®
Jogi információk
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393