Fontos dokumentumok
1.18322
Supelco
Chloride Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Szinonimák:
Chloride Visual Test Kit Refills
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
Jellemzők
refill
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
chloride
kompatibilitás
for use with MCOLORTEST®
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kits 1.14753 an 1.14401 for the colometric evaluation of chlorine.
for 114753, 114401 MQuant®
Jogi információk
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3