Fontos dokumentumok
1.15533
Millipore
CULTURA mini incubator
115 V, Bench-top incubator, suitable for incubation of contact slides, dipslides, and Petri dishes
Szinonimák:
Incubator
About This Item
UNSPSC kód:
42281526
NACRES:
NB.14
leírás
For use with MULTIRACK (1.13312)
kiszerelés
pkg of (1 unit)
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
CULTURA mini incubator allows easy incubation of microbiological samples like Envirocheck Contact slides, dipslides, and Petridishes. It brings a flexible working environment by reducing the necessary workspace. It provides a tray with holes ready for the Envirocheck Contact slide tubes. It is robust, easy-to-clean, and allows various incubation temperatures.
Alkalmazás
The CULTURA Mini Incubator is used for the incubation of contact slides and dipslides, as well as common Petri dishes for detecting bacteria, fungi and yeast. The incubator can be used to monitor drinking water, process water, and swimming pool water, cooling, lubricant and industrial liquid, in food bacteriology and hygiene control, as well as in medical and dental diagnostics.
Tulajdonságok és előnyök
  • Bench-top system
  • Light-weighted
Jogi információk
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.