Fontos dokumentumok
1.14963
Supelco
Crack Set 20 Pretreatment Kit
sufficient for 90 digestions of nitrogen (total), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
SE.11
product name
Crack Set 20, sufficient for 90 digestions of nitrogen (total), Spectroquant®
termékcsalád
Spectroquant®
Minőségi szint
használat
sufficient for 90 digestions of nitrogen (total)
specifikus analit(ok)
nitrogen
technika/technikák
photometry: suitable
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
for the digestion of nitrogen (total) 90 digestions Spectroquant®
Analízis megjegyzés
Application test: conforms
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1