Fontos dokumentumok
1.14688
Supelco
Crack Set 10C Pretreatment Kit
sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
SE.11
product name
Crack Set 10C, sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
termékcsalád
Spectroquant®
Minőségi szint
használat
sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc
specifikus analit(ok)
cadmium, copper, iron, lead, nickel, phosphorus, zinc
technika/technikák
photometry: suitable
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
for the digestion of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc 25 digestions Spectroquant®
Analízis megjegyzés
Application test: conforms
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1